Learn More
Bendamustinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30329063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329063 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB132500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Summenformel C16H21Cl2N3O2.HCl
Menge 100 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93
InChI-Formel InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
SMILES Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
IUPAC-Name 4-[5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 394.72
Formelmasse 393.08