Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM
Artikelnummer. 16457060 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16457060 500 mL 500 Milliliter
16467060 10 x 500 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16457060 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4192101
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gibco™ BenchStable™ Basalmedium wurde für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglicht die Lagerung bei Raumtemperatur.
Gibco™ BenchStable™ Medium wurden für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglichen die Lagerung bei Raumtemperatur und unterstützt gleichzeitig die Zellproliferation und maximale Zelldichten, die mit den konventionellen Basalmedien vergleichbar sind, wenn es mit ≥ 10%igem fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt wird.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir führen verschiedene DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl an Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Optimiert für Stabilität bei Raumtemperatur
Verwendung von DMEM
DMEM unterscheidet von anderen Medien durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukose-Konzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt. BenchStable™ DMEM mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert. BenchStable™ DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei BenchStable™ DMEM eine Supplementierung, meist mit ≥ 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. BenchStable™ DMEM nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
CGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ BenchStabile Media™ wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard
Produktlinie BenchStable
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch, nachhaltige Verpackung
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen.