Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Abfallbehälter
Beschreibung
Die BenchPro™ 2100 Abfallschale wird mit der BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation (Kat.-Nr. MC1001) verwendet und unterstützt die Einweg-Reagenzienschale in der Geräteschublade.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BenchPro™ 2100 Abfalltablett |
| Beschreibung | BenchPro™ 2100 Abfallbehälter, 1 Packung mit 2 Stück, Tabletttyp, bei Raumtemperatur lagern, zur Verwendung mit BenchPro™ 2100 Plasmid-Aufreinigungssystem, ideal für automatische Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA-Extraktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BenchPro™ 2100 Plasmidaufreinigungssystem |
| Enthält | 1 Packung von 2 |
| Menge | 2 Packungen |