Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Luftkompressor, 220 Volt
Click to view available options
Menge:
1 System(e)
Beschreibung
Dies ist die 220 Volt-Version unseres BenchPro™ 2100-Luftkompressors. Der BenchPro™ 2100-Luftkompressor ist validiert für die Verwendung mit der BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation und liefert einen konstanten positiven Luftdruck und Luftstrom unter Bedingungen, bei denen keine Innenluft verfügbar ist. Der BenchPro™-Luftkompressor ist eine ölfreie Pumpe mit einem 1.6 Gallonen-Aluminiumtank, der Luft mit einer Durchflussrate von 2.35 CFM mit 90 PSI liefert.
Leicht und wartungsfrei
Der BenchPro™-Luftkompressor verfügt über einen leistungsstarken 1.0 HP-Motor, der mit 1680 U/min arbeitet und leiser und verschleißfreier ist. Das ölfreie Doppelkolbenpumpensystem ist für geringere Wartungs- und Reparaturkosten ausgelegt und wurde für hohe Leistung und Langlebigkeit entwickelt. Der leichte (35 lbs), rostbeständige 1.6 Gallonen-Aluminiumlufttank lässt sich leicht transportieren.
Längere Lebensdauer und Ultra Quiet-Technologie
Der BenchPro™-Luftkompressor hat eine typische Lebensdauer von 3000 plus Stunden (basierend auf normalen Arbeitsbedingungen) im Vergleich zu anderen vergleichbaren Kompressoren mit einer Lebensdauer von 250 Stunden oder weniger. Der BenchPro™-Luftkompressor ist leiser als ein normales Gespräch (65 dB) und ist mit nur 60 Dezibel einer der leisesten Luftkompressoren der Branche.
Geliefert mit den erforderlichen Befestigungen
Der BenchPro™-Luftkompressor enthält eine Trocknereinheit mit einem Kondensatabscheider und einem Membrantrockner, die für die effiziente Funktion des Luftkompressors erforderlich sind. Dieser spezielle BenchPro™-Luftkompressor arbeitet mit 220 Volt und ist daher für Europa und andere Länder geeignet, in denen die elektrische Standardleistung 220 Volt beträgt. Für 110 Volt-Stromanschlüsse empfehlen wir den BenchPro™2100 Luftkompressor.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Leicht und wartungsfrei
Der BenchPro™-Luftkompressor verfügt über einen leistungsstarken 1.0 HP-Motor, der mit 1680 U/min arbeitet und leiser und verschleißfreier ist. Das ölfreie Doppelkolbenpumpensystem ist für geringere Wartungs- und Reparaturkosten ausgelegt und wurde für hohe Leistung und Langlebigkeit entwickelt. Der leichte (35 lbs), rostbeständige 1.6 Gallonen-Aluminiumlufttank lässt sich leicht transportieren.
Längere Lebensdauer und Ultra Quiet-Technologie
Der BenchPro™-Luftkompressor hat eine typische Lebensdauer von 3000 plus Stunden (basierend auf normalen Arbeitsbedingungen) im Vergleich zu anderen vergleichbaren Kompressoren mit einer Lebensdauer von 250 Stunden oder weniger. Der BenchPro™-Luftkompressor ist leiser als ein normales Gespräch (65 dB) und ist mit nur 60 Dezibel einer der leisesten Luftkompressoren der Branche.
Geliefert mit den erforderlichen Befestigungen
Der BenchPro™-Luftkompressor enthält eine Trocknereinheit mit einem Kondensatabscheider und einem Membrantrockner, die für die effiziente Funktion des Luftkompressors erforderlich sind. Dieser spezielle BenchPro™-Luftkompressor arbeitet mit 220 Volt und ist daher für Europa und andere Länder geeignet, in denen die elektrische Standardleistung 220 Volt beträgt. Für 110 Volt-Stromanschlüsse empfehlen wir den BenchPro™2100 Luftkompressor.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BenchPro™2100 Luftkompressor |
| Beschreibung | BenchPro™ 2100 Luftkompressor, 1 System, 220-V-Leistung, ölfreie Pumpe, 1.6-Gallonen-Aluminiumtank, mit 1 Kompressor und 1 Trocknereinheit, 2.35 cfm bei einer Durchflussrate von 90 psi, 1680 U/m Drehgeschwindigkeit, zur Verwendung mit BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation, ideal für automatische Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA-Extraktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation |
| Enthält | 1 Kompressor + 1 Trocknereinheit |
| Menge | 1 System(e) |