missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bemotrizinol, TRC

Artikelnummer. 30011258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011258 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB13150025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 187393-00-6
Summenformel C38 H49 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 627.81
Synonym 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol], 2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine, BEMT, Bemotrizinol, CGF 1607, FAT 70'884, Tinosorb S, Tinosorb S Aqua
IUPAC-Name 5-(2-Ethylhexoxy)-2-[4-[4-(2-Ethylhexoxy)-2-Hydroxyphenyl]-6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-Triazin-2-yl]phenol
SMILES CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)c4ccc(OC)cc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bemotrizinol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bemotrizinol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 25 mg
Formelmasse 627.3672
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.