Learn More
Contec™ Bemcot™ M-3 und S2 Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15380388 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
M3 Wischtücher
Packungsgröße:
3000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15380388 M3 Wischtücher 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15380388 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. M3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 CHF
    550.58 CHF / 3000 Stück
    Sparen 96.42 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigen Sie empfindliche elektrische Geräte in Reinraumumgebungen.Die Contec™ Bemcot™ M-3 und S2 Wischtücher sind extrem saugfähig, weich und fusselarm.Eine offene Oberfläche fördert die Partikelentfernung.
  • Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 8 (Klasse 1.000 bis 100.000)
  • Extrem saugfähige, weiche und fusselarme Einweg-Wischtücher
  • Hitzebeständig zur Reinigung von Hochtemperatur-Verarbeitungsanlagen und Diffusionsöfen
  • Entwickelt für die CD- und Tonbandindustrie
  • Wird vierfach gefaltet geliefert, um ein ordnungsgemäßes Wischprotokoll zu fördern
  • Entwickelt für den Einsatz auf empfindlichen elektrischen Geräten in Reinraumumgebungen
  • Hergestellt aus 100 % Filamentrayon, der das 13-fache seines Gewichts in Flüssigkeit absorbiert
  • Offene Oberfläche fördert die Partikelentfernung
Bestellinformation
In zwei Größen und vierfach gefaltet erhältlich, um ein ordnungsgemäßes Wischprotokoll zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp M3 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 25,4 cm
Material Rayon
Zertifizierung/Konformität ISO-Klassen 6 und 8
Abmessungen (L x B) 10 x 10 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für den Einsatz an empfindlichen elektrischen Geräten und in der Compact-Disk- und Magnetbandindustrie