Learn More
Kalibrierungsstandards, Bellingham and Stanley™
Artikelnummer. 12998574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12998574 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12998574 Lieferant Bellingham Stanley Lieferanten-Nr. 90518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 CHF
    158.07 CHF / 5 Stück
    Sparen 10.93 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bellingham Stanley Kalibrierungsstandards, Menge: 5 pk., Rückverfolgbarkeit bis NIST: Ja
Bellingham & Stanley bietet eine Reihe von rückführbaren Kalibriermaterialien für die Überprüfung und Kalibrierung von Refraktometern. AG-Flüssigkeiten und Kalibrieröle werden in Packungen mit 5 x 5 ml-Glasflaschen und einem UKAS-Kalibrierzeugnis geliefert, das die Werte bei 20 °C und 589.3 nm anzeigt. Diese zertifizierten Referenzmaterialien bieten eine ideale Lösung für Ihre Refraktometer-Kalibrierung. Quarz-Kontrollplatten (QCP) werden auch zur Überprüfung und Kalibrierung von Polarimetern angeboten und mit einem Konformitätszeugnis geliefert, das die Natrium-und NIR-Werte sowohl für Winkel- als auch für Zuckerwaagen anzeigt. Ein Thermoblock ist für die Verwendung mit Bellingham- und Stanley ADP-Polarimetern erhältlich. Der externe Temperatursensor ermöglicht den Quarztemperaturausgleich. QCPs sind optional mit UKAS-Kalibrierzeugnis mit PTB-Rückverfolgbarkeit erhältlich. Für andere Temperaturen als 20 °C sind sowohl RI- als auch Brix-Werte auf der Hersteller-Website verfügbar'.
  • RI- und Brix-Werte
  • Große Auswahl an Werten
  • 12 Monat gültig
  • UKAS-Kalibrierzeugnis
  • Rückführbar auf NIST und ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5/Packung