Learn More
Emma Safety Footwear Bellagio Sicherheitsschuhe
Ein klassisch gestylter Business-Schuh im Brogue-Stil, der immer den richtigen Ton setzt. Polierte schwarze Vollkornlederoberteile und eine praktisch undurchdringliche Nitrilgummisohle ermöglichen dem Träger einen Spaziergang vom Büro zum Werk und zurück ohne Aufhebens oder Schuhwechsel.
Marke: Emma Safety Footwear MM13709044
Additional Details : Gewicht : 1.74400kg
Description
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Hitzebeständige Nitrilgummi-Außensohle
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
44 |
Schnüre | |
Bellagio | |
Leder | |
Steel |