Learn More
Bel-Art™ Mikroröhrchen-Homogenisator: Pistille und Röhrchen
Artikelnummer. 17142486 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Verpackungsart:
Einzelpackung
Großpackung
Probenvolumen (metrisch):
38 ml
1,5 ml
1,5 ml
Produkttyp:
Pistill und Röhrchen
Röhrchen
Stößel
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 17142486
Marke: Bel-Art™ F650000004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemikalien- und hitzebeständig, farblos
Passende Pistillspitzen und Mikroröhrchen können entweder mit Homogenisator oder bei der Verarbeitung per Hand verwendet werden.
  • Enge Toleranzen, gründliche Homogenisierung und Mahlen von Materialien
  • Chemikalien- und hitzebeständig, ohne Färbemittel, um das Auslaugen von Schwermetallen in Proben zu vermeiden
  • Hergestellt und verpackt in Reinräumen der Klasse 10,000
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Hergestellt aus Polypropylen ohne tierische und Bestandteile aus Phthalat/Phthalsäureester
  • Erhältlich in Einzel- oder Großpackungen
Pistille
  • Der einzigartige gerippte schafft lässt eine präzise fingergesteuerte Homogenisierung scherempfindlicher Proben zu
  • Eignet sich für die meisten motorisierten Mixadapter
Röhrchen
  • Röhrchenboden sind 25 % dicker als Industriestandard
  • Mattierte Seiten- und Deckeloberflächen für die Beschriftung, Schnappverschluss für positive Dichtung und durchstechbares Oberteil
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen
Spannung 0/1 V
Probenvolumen (metrisch) 1,5 ml
Material Polypropylen
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen-Homogenisatorsystem
Verpackungsmenge 100/Pk.
Verpackungsart Einzelpackung
RNase-frei Yes