Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kunststoffrahmen für Switch-Grid™ Teströhrchengestell
Artikelnummer. 15555580 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Gitter für Probenröhrchengestell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15555580
Marke: Bel-Art™ F187450045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das innovative Gestell mit geteiltem Rahmen fasst bis zu zwei Röhrchengitter unterschiedlicher Größe im gleichen Gestell und ermöglicht es dem Benutzer, schnell zwischen den Gittern zu wechseln, um Röhrchen anderer Größe nach Bedarf abzustellen. Kompakter und kostengünstiger als der Kauf mehrerer Gestelle für Röhrchen unterschiedlicher Größe.
Jeder Gestellrahmen enthält einen Satz von Gitter in einer Größe. (Gittersätze in verschiedenen Größen können separat erworben werden).
  • Gitter geeignet für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 10 mm bis 30 mm (Röhrchen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • In fünf Farben codierte Gittereinsätze
  • Das Gestell mit drei Ebenen lagert die Röhrchen sicher
  • Gummifüße verhindern, dass Gestelle auf dem Tisch rutschen; sorgen für sicheres Stapeln während der Lagerung
Einfache Reinigung und Sterilisation
  • Chemikalienbeständige Rahmen- und Gitterteile des Gestells aus Polyoxymethylenkunststoff können mit einem milden Reinigungsmittel, Ethyl- oder Isopropylalkohol gereinigt werden
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Gesamtabmessungen des Gestellrahmens: L x B x H: 31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.38 x 2.63 Zoll)
Bestellinformation
Gittersätze in verschiedenen Größen können separat erworben werden.
Spezifikation
Produkttyp Switch Grid Test Tube Rack
Beschreibung Rahmen für Switch-Grid Reagenzglasgestell
Array 2 x 1
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Gitter für Probenröhrchengestell
Material Kunststoff
Positionen 2 x 1
Form Rectangular, Rounded Corners
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Anzahl Probengestelle 1
Größe L x B x H: 31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.375 x 2.625 Zoll)
Abmessungen (L x B x H) 31.8 x 11.1 x 6.7 cm (12.5 x 4.375 x 2.625 Zoll)
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 112 mm
Höhe (metrisch) 70 mm