Learn More
Bel-Art™ Table-Top Buchner Funnels
Artikelnummer. 17270642 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Enthält:
Feststehende Platten mit grober Porosität (24 in.)
Feststehenden Platten mit mittlerer Porosität (24 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17270642
Marke: Bel-Art™ H146253524
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For filtering large volumes quickly.
  • Abnehmbarer Schlauchverbinder für 12,7 mm (1/2 in.) Innenschlauch und Gewinde in 3/4 in. NPT-Stopfen am Trichter
  • Feste oder herausnehmbare, poröse Fritware™ Filterplatten, unterstützt durch ein mehrfaches Ringgitter; HDPE, 6,4 mm (1/4 in.) dick, mit einem porenfreien Ring am Rand der Platte, der das Filterpapier abdichtet, wenn es verwendet wird
  • Poröse Fritware™ Filterplatten sind in zwei Porositäten (mittel und grob) erhältlich; Medium ist 45 bis 90 Micron, während Grob 90 bis 130 Mikrometer beträgt; verwenden Sie einen Temperaturbereich von maximal 52 ºC (125 ºF) bis minimal -20 ºC (-4 ºF)
  • Feste oder abnehmbare Perforierte Filterplatten bestehen aus 4,8 mm (3/16 in.) dickem HDPE mit 4,8 mm-Perforationen (3/16 in.) auf 11 mm-Zentren (7/16 in.)
  • Perforierte Filterplatten sind in zwei Ausführungen erhältlich (fest oder abnehmbar); fest für die Grobfiltration oder zur Verwendung mit einem Tuch oder Papierfilter; abnehmbar für die Rückgewinnung von Edelmetallen; Temperaturbereich von maximal 52 ºC (125 ºF), bis minimal -20 ºC (-4 ºF)
  • Kante zu Platte: 26,7cm (10,25 in.)
  • Glätten Sie mit dem Trichterspachtel (F36820-0118) die während des Filtrationsprozesses auftretenden Risse schnell und effizient
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 61 cm
Kapazität (metrisch) 74 L
Material Polyethylen
Höhe (metrisch) 330 mm
Beschreibung Trichter mit fester Platte mit mittlerer Porosität (24 in.)
Enthält Feststehenden Platten mit mittlerer Porosität (24 in.)
Porosität Mittel
Produkttyp Buchner Funnel