Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spritzflaschen mit großer Öffnung und farbcodierten Sicherheitsetiketten
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml (16 oz.)
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ethylacetat
Beschreibung
Includes
Kennzeichnung mit Codes und Symbolen des Verkehrsministeriums und der National Fire Protection Association (NFPA), CAS-Nummer (Chemical Abstract Service), Symbolen für Schutzausrüstungen und Zielorganinformationen
Mit gut lesbarem Etikett bedruckte Flasche für eine sichere Arbeitsumgebung
- Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) zur einfachen Nachfüllung
- Hergestellt aus lösungsmittelbeständigem Polyethylen niedriger Dichte
- Verschluss aus Polypropylen mit auslaufsicherem Design
- Piktogramme vermitteln an allen Einsatzorten universelle Sicherheitshinweise
Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ethylacetat |
Material | LDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Öffnung | Weit |