Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vac-Ring™ Filterdichtung
Lässt sich leicht auf Büchner Trichterstiele aufschieben und dichtet die Filterkolbenmündung ab, um Luftaustritt bei der Vakuumfiltration zu vermeiden
Marke: Bel-Art™ H38959-0000
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Das Mittelloch des Vac-Ringes passt auf Trichterstiele bis zu einem Durchmesser von 22 mm (0.9 Zoll)
- Der 9,5 mm (0,375 Zoll) dicke Ring mit einem Außendurchmesser von 76 mm ( Zoll) ist weit genug für Filterkolben für bis zu 4000 ml.
- Aus chemikalienbeständigem schwarzem Neopren-Gummi
Spezifikation
Erhöht die Durchflussraten bei der Filtration durch Blockieren der Umgebungsluft während der Vakuumfiltration | |
Schwarz | |
Büchner-Trichter mit Stiel bis zu 22 mm Durchm. |
Vac-Ring Filterdichtung | |
Neopren, synthetischer Kautschuk |