Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Urbanti™ Hochgeschwindigkeitstrichter
Diese glasklaren Trichter sind für die nicht-vakuumbasierte Hochgeschwindigkeitsfiltration optimiert und verfügen über interne Wendelrippen, um die Filtrationsgeschwindigkeit zu erhöhen
Marke: Bel-Art™ F14650-0000
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Vertikale Außenrippen verhindern Luftsäcke
- ** Hergestellt aus autoklavierbarem Polymethylpenten
- Unempfindlich gegenüber korrosiven Flüssigkeiten
- Wärmebeständig bis 177 °C (350 °F)
Spezifikation
19.6 cm | |
2.6 cm | |
Ja | |
Innere Schneckengänge |
1532 ml | |
PMP | |
32 bis 38.5 cm | |
16 cm |