Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Urbanti™ Hochgeschwindigkeitstrichter
Artikelnummer. 12344016 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
28.3 ml
76 ml
224 ml
586 ml
1532 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
5.1 cm
7 cm
10 cm
14 cm
19.6 cm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
0.75 cm
1 cm
1.6 cm
2.6 cm
Länge (metrisch) Stiel:
7.6 cm
10.8 cm
13.2 cm
15 cm
16 cm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12344016
Marke: Bel-Art™ F146400000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese glasklaren Trichter sind für die nicht-vakuumbasierte Hochgeschwindigkeitsfiltration optimiert und verfügen über interne Wendelrippen, um die Filtrationsgeschwindigkeit zu erhöhen
  • Vertikale Außenrippen verhindern Luftsäcke
  • ** Hergestellt aus autoklavierbarem Polymethylpenten
  • Unempfindlich gegenüber korrosiven Flüssigkeiten
  • Wärmebeständig bis 177 °C (350 °F)
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 5.1 cm
Kapazität (metrisch) 28.3 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 0.75 cm
Material PMP
Höhe (metrisch) 19.6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 7.5 bis 9 cm
Enthält Innere Schneckengänge
Länge (metrisch) Stiel 15 cm
Produkttyp Filling Funnel (Liquid)