Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Urbanti™ Hochgeschwindigkeitstrichter
Diese glasklaren Trichter sind für die nicht-vakuumbasierte Hochgeschwindigkeitsfiltration optimiert und verfügen über interne Wendelrippen, um die Filtrationsgeschwindigkeit zu erhöhen
Marke: Bel-Art™ F14648-0000
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Vertikale Außenrippen verhindern Luftsäcke
- ** Hergestellt aus autoklavierbarem Polymethylpenten
- Unempfindlich gegenüber korrosiven Flüssigkeiten
- Wärmebeständig bis 177 °C (350 °F)
Spezifikation
14 cm | |
1.6 cm | |
Ja | |
Innere Schneckengänge |
586 ml | |
PMP | |
24 bis 27 cm | |
13.2 cm |