Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ T-Verbinder
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9.5 mm
Für Schlauch-ID von 4.7 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Gewährleistet eine enge, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit gleichem Innendurchmesser
- Chemikalienbeständiges Polypropylen für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
- FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 9.5 mm |
| Form | T |
| Farbe | Natural |
| Produkttyp | T-Schlauchverbinder |