Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ T-Verbinder
Artikelnummer. 11704935 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9.5 mm
Für Schlauch-ID von 4.7 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Product Code. 11704935
Brand: Bel-Art™ F196030000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Die Verbindungsstücke verfügen über mehrere Widerhaken pro Arm, die für zusätzlichen Kontakt zwischen der Armatur und den Schläuchen und so für noch mehr Halt sorgen
  • Gewährleistet eine enge, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit gleichem Innendurchmesser
  • Chemikalienbeständiges Polypropylen für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
  • FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Autoklavierbar
Order Info
DiameterMetricInner
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA-Gütegrad
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4.7 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 38.1 mm
Zur Verwendung mit Für Schlauch-ID von 4.7 mm
Verpackungsmenge 12 Packung
Breite (metrisch) 22.2 mm
Form T-Form
Farbe White
Produkttyp Schlauchverbinder