Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Zum Schutz vor gefährlichen Rissen und Undichtigkeiten. SP Scienceware™ Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe sind mit einem Sterilisationsanzeigefeld ausgestattet, das sich verfärbt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt ist.
Marke:  Bel-Art™ 06494-02
Additional Details : Gewicht : 4.59000kg
Artikelnummer. 10683503
  • 607.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Schutz vor gefährlichen Rissen und Undichtigkeiten
  • Orangerote Beutel mit Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
  • Extra verstärkte Beutel aus 2 mil starkem Polymergemisch
  • Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
  • Das Sterilitätsindikatorfeld färbt sich bei Dampfsterilisation dunkel
Bestellinformation
Packung zu 200 Beuteln