Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel
Artikelnummer. 11382164 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
2,5 mL
5 ml
8 mL
20 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
10/Packung
100/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11382164
Marke: Bel-Art™ F367400002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geformtes und hochschlagfestes Polystyrol für eine lange Lebensdauer und Steifigkeit. SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel sind ideal für die Aufnahme kleiner Pulver- oder Flüssigkeitsproben mit spezifischem Volumen.
  • Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
  • Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln und steril verpackte Löffel oder 12 nicht sterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapazität (metrisch) 2,5 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver
Enthält Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Material Polystyrol