Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenlöffel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
2,5 mL
5 ml
8 mL
20 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
10/Packung
100/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück
12 Stück
Beschreibung
- Gegossen aus langlebigem, weißem hochschlagfestem Polystyrol für lange Haltbarkeit und Steifheit bei der Entnahme dicht gepackter Pulver
- Die Flachbodenform ermöglicht die Verwendung als Wägeschiffchen
- Für den Einmalgebrauch
Bestellinformation
100 einzeln und steril verpackte Löffel oder 12 nicht sterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 1,25 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver |
| Mehr anzeigen |