Learn More
Bel Art™ ProCulture Stak-A-Tray™-System
Artikelnummer. 17692215 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Gestellrahmen: Gestell mit 2 Ebenen
Gestellrahmen: Gestell mit 4 Ebenen
Großes Tablett
Kleines Tablett
Aufnahmevermögen:
Microplates (Standard Size Flat)
Sample Containers
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Aufnahmevermögen unitSize
17692215 Kleines Tablett Sample Containers 1 Stück
15505594 Großes Tablett Sample Containers 1 Stück
17672215 Gestellrahmen: Gestell mit 2 Ebenen Microplates (Standard Size Flat) 1 Stück
17682215 Gestellrahmen: Gestell mit 4 Ebenen Microplates (Standard Size Flat) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17692215 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H186100470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie den Platz in Inkubator, Kühlraum und auf dem Labortisch
  • Hält Schalen, Kolben und Schalen waagerecht und stabil für gleichmäßiges Absetzen von Gewebekulturzellen
  • Gestelle greifen beim Stapeln ineinander; stapelbar bis zu einer maximalen Anzahl von 5 Gestellen (bis zu 20 Tablettebenen möglich)
  • Jede Gestellebene fasst ein großes Tablett (Herst.-Nr. 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm oder zwei kleinere Tabletts (Herst.-Nr. 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
  • Perforierte Tabletts ermöglichen die Zirkulation von Luft, Gas und Wasserdampf
  • Gestelle und Tabletts sind separat erhältlich
  • Das Lagersystem aus Edelstahl ist autoklavierbar
Rack, 2-stufig (Herst.-Nr. 18610-0420)
  • 5 cm Abstand zwischen Tabletts, ideal für die Lagerung größerer Kulturkolben
Rack, 4-stufig (Herst.-Nr. 18610-0440)
  • 2,4 cm Abstand zwischen Tabletts zur Lagerung von Petrischalen oder kleineren Kulturkolben
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silver
Aufnahmevermögen Sample Containers
Material Edelstahl
Positionen 12
Form Rectangular
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Produkttyp Kleines Tablett
Einschübe None
Höhe (metrisch) 12.5 mm
Array 12 x 1
Breite (metrisch) 178 mm