Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sprühpumpflaschen
Artikelnummer. p-3273679 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 13157256
Marke: Bel-Art™ F116330000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kolbenflasche aus Polyethylen niedriger Dichte erzeugt einen feinen Sprühnebel
  • Mit durchsichtiger Kappe zum Verhindern von Verdunstung und versehentlichem Auslaufen
  • 12/Pckg.
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Translucent, White
Material LDPE
Menge 12/Pk.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 171.5 mm
Produkttyp Spray Bottle
Breite (angloamerikanisch) 2.33 in.
Länge (angloamerikanisch) 6.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6.75 in.
Chemical Label Blank
Verschlussmaterial Polystyrene
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Verschlusstyp Threaded
Autoklavierbar Not Autoclavable