Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einskalig-graduierte Zylinder
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2000 mL
Beschreibung:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flared top rims and large spouts facilitate pouring
- Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
- Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylene |
| Beschreibung | 100 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.2 in. |
| Umfang | Single |
| Graduierungen | 1 mL |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Unterteilung | 1 mL |
| Form | Round |
| Base Type | Octagonal |
| Mehr anzeigen |