Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einskalig-graduierte Zylinder
Artikelnummer. 30193444 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2000 mL
Beschreibung:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30193444
Marke: Bel-Art™ F284540000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit erhöhten Ziffern für schnelle und genaue Ablesung
  • Flared top rims and large spouts facilitate pouring
  • Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
  • Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylene
Beschreibung 50 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Umfang Single
Durchmesser (metrisch) 7.9 in.
Graduierungen 1 mL
Autoklavierbar Autoclavable
Unterteilung 1 mL
Form Round
Base Type Octagonal
Höhe (angloamerikanisch) 7.9 in.
Höhe (metrisch) 20.1 mm
Typ Graduated Cylinder