Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter, einteilig
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Durchmesser (metrisch) Platte:
3.6 cm
7.0 cm
10.4 cm
12.2 cm
Oberer Durchmesser (metrisch):
4.2 cm
8.1 cm
11.3 cm
13.2 cm
Länge (metrisch) Stiel:
6.0 cm
6.1 cm
7.1 cm
10.0 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Filterplatte mit grober Porosität (90 bis 130 Micron) sorgt für Retention und schnellen Durchfluss unter Vakuum
- Verwendbar mit oder ohne Filterpapier
- Wird unter 52 °C (125 °F) verwendet
- Verwendung mit Vac-Ring Filterdichtung (Herst.- Nr. 38959-0000) für eine schnelle Filtermontage
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 8.1 cm |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 14 cm |
| Beschreibung | Fritware™ Polyethylenfilter |
| Durchmesser (metrisch) Platte | 7.0 cm |
| Enthält | Fritware™ polyethylene filter |
| Länge (metrisch) Stiel | 6.0 cm |
| Porosität | Grob |
| Porengröße | 90 bis 130 μ |
| Mehr anzeigen |