Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter, einteilig
Aus einem Teil aus HDPE mit eingedichteter, poröser Fritware™ Filterplatte
Marke:  Bel-Art™ F14611-0000
Additional Details : Gewicht : 0.15980kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12314046
  • 34.46 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 21-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filterplatte mit grober Porosität (90 bis 130 Micron) sorgt für Retention und schnellen Durchfluss unter Vakuum
  • Verwendbar mit oder ohne Filterpapier
  • Wird unter 52 °C (125 °F) verwendet
  • Verwendung mit Vac-Ring Filterdichtung (Herst.- Nr. 38959-0000) für eine schnelle Filtermontage
Spezifikation
Spezifikation
13.2 cm
HDPE
12.2 cm
Grob
125 °F
1000 ml
Fritware™ Polyethylenfilter
10.0 cm
90 bis 130 μ
52 °C