Learn More
Bel Art™ Secador™ Gasspül-Exsikkatorschrank
Artikelnummer. 31337577
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
21,3 cm
41,7 cm
41,7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Anzahl Einschübe:
1 Fest belüftet Verstellbar
2 belüftete, verstellbare Einlegeböden
3
3 perforierte, herausnehmbare Einlegeböden
Modell:
1,0
3,0
3,0-
4,0-
4.0
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Farbe Anzahl Einschübe Modell unitSize
31337577 51.8 cm Klar 2 belüftete, verstellbare Einlegeböden 4.0 -
17830126 41,7 cm Klar 3 perforierte, herausnehmbare Einlegeböden 3,0 1 Stück
12776778 21,3 cm Klar 1 Fest belüftet Verstellbar 1,0 1 Stück
13440147 51,8 cm Klar 3 4,0- -
12786778 41,7 cm Bernsteinfarben 3 3,0- 1 Stück
15149124 51,8 cm Bernsteinfarben 3 4,0- 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Produktkod. 31337577 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F420740002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Erhältlich in einer breiten Palette von Größen für die gasgespülte Trocknung.
Erhältlich in einer breiten Palette von Größen für die gasgespülte Trocknung.
  • Schaffen Sie eine kontrollierte Umgebung mit trockener Stickstofftrocknung oder anderen Gasen Ihrer Wahl; Staubfrei und daher für viele Anwendungen, einschließlich Reinraumumgebungen, geeignet.
  • Die hinten angebrachten Gasanschlussventile nehmen Schläuche mit einem Durchmesser von 0,25 in. auf und können zur Verwendung handelsüblicher Trockenmittel geschlossen werden.
  • Das ansprechende Design und die robuste Konstruktion des Secador Die Produktlinie der Exsikkatoren gewährleistet eine einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten; Durastar™ Die Co-Polyester-Konstruktion blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegen Flecken, Rissbildung und chemische Angriffe.
  • Modelle in Bernsteinfarbe reduzieren die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50 % und eignen sich daher optimal zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysenstandards und Prüfsubstanzen.
  • Große Türen mit gut sichtbarem Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen
  • Perforierte Regalböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter dem unteren Regal
  • Modelle 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0: Vertikale Einheiten haben eine kompakte Stellfläche von 16,3 L x 13,4 in. B für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten übereinander und eine seitlich schwingende Tür, die sich nach links öffnet; Der horizontale 4.0-Ofen hat eine größere Stellfläche, eine geringere Höhe und eine nach unten klappbare Ofentür.
  • US-Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
  • Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 H
  • Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
  • Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 in. L x 13,4 in. B x 16,4 in. H
  • Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 H
Beställningsinfo
Verwendung mit Trockenmittelpatronen Herstellernummern 420450250, 420450200, 420480100. Ersatzregale erhältlich: 4.0 Einheiten können durch Drehen der Einheit und Bestellung der entsprechenden Anzahl von Regalböden von vertikaler in horizontale Konfiguration oder umgekehrt umgewandelt werden; Ersatzregal für horizontale 4.0-Schränke, Herstellernummer 420740001 oder Ersatzregal für vertikale 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellernummer 420741001.
Specifikationer
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Schrankausführung Horizontal
Material Copolyester
Produkttyp Exsikkator
Ausführung der Tür Scharnier unten, mit Dichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schaffen einer kontrollierten Umgebung durch Exsikkation mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen, staubfrei und erstrebenswert für viele Anwendungen, einschließlich Reinraumumgebungen
Aufnahmevermögen 70 Kanister
Enthält Gasanschlussventile an der Rückseite, Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Plomben, an der Tür montiertes Hygrometer
Modell 4.0
Anzahl Einschübe 2 belüftete, verstellbare Einlegeböden
Widerstand Chemikalien, Flecken und feine Risse
Volumen (angloamerikanisch) 1,87 cu. ft.
Breite (angloamerikanisch) 13,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,9 in.
Breite (metrisch) 34.1 cm
Breite (metrisch) Tür 22.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 20,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Öffnung 16.4 Zoll
Höhe (metrisch) 51.8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41.4 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.