Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sicherheitsschneider
Einfaches und sicheres Schneiden von LabMat™ Einlagen, Kunststoff “Clamshell”-Verpackung, Schrumpffolie, Papier etc.
Marke: Bel-Art™ F21012-0000
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Schneller und sicherer als Scheren oder Mehrzweckmesser: Schneidet nicht in die Finger
- Keramikklinge bleibt rostfrei und bleibt länger scharf als Edelstahlklingen
- Die Klinge muss aus Sicherheitsgründen nicht abgedeckt werden
- Die Abmessungen der länglichen Tropfenform sind 2,37 x 1,18 x 0,18 in (6 x 3 x 0,5 cm)
Spezifikation
Keramik | |
Safety Cutter | |
Easily cuts LabMat™ liner, clamshell packaging, Plastic bags, Shrink-wrap, Paper and much more |