Learn More
Bel-Art™ STOPCOCK,PP,PTFE-,DESICCATOR
Description
Das Polypropylengehäuse verfügt über einen PTFE-Stopfen, eine Unterlegscheibe und einen gut sichtbaren roten Griff aus Teflon™
- Dreiwege-Pfropfen für Vakuumentnahme, Abschaltung und Vakuumentlüftung
- Konus passt auf Exsikkatoranschluss
Verwendung mit folgenden Exsikkatormodellen: 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Specifications
Specifications
| Typ | 3-Wege-Sperrhahn |
| Stopfenöffnung | 0,24 Zoll x 0,38 Zoll AD |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vacuum Desiccator Cabinets |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Scienceware™ Exsikkatoren, Space Saver und Techni-Dome™ 360 Modelle |
| Enthält | Scheibe, heller roter Griff mit Mutter für gute Sichtbarkeit |
| Plug Material | PTFE |
| Outlet Port | Male Slip |
| Connectors | 3-way |
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird