Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatzspannfutter für Pipette Pump™ Pipettoren
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Pipette mit Pumpe
2 ml-Pipette mit Pumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Pipette Pump Pipettierer mit Daumenrad und Kolbenabsaugung
- Pipetten passen problemlos in diese flexiblen, konischen Spannfutter
- Ersatzfutter für verschiedene Größen/Farben von Pipettenpumpen bei Verlust oder Beschädigung
- Silikonkautschuk ist beständig gegen Säuren und Alkalien
- Teile zur Reinigung demontierbar, Spannfutter nicht autoklavieren
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Pipette Pump Pipettors |
| Material | Silikonkautschuk |
| Typ | Chuck |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 ml-Pipette mit Pumpe |