Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ reduzierende Schnelltrennvorrichtungen
Artikelnummer. p-200738 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.25 bis 0.375 Zoll
Zur Verwendung mit:
6 bis 8 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15595604
Marke: Bel-Art™ H197280000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie bestehen aus jeweils zwei Polyethylenverbindungsstücken mit Haken, die eng mit einem mittleren Konus mit Außen- und Innengewinde verbunden werden können
Austauschbare Stecker-/Buchsenverbindungsstücke aus Polyethylen
  • Alle Größen sind mit anderen austauschbar, um mit weniger Teilen mehr Kombinationen zu ermöglichen
  • Zum Anschließen und Trennen von Vakuumleitungen und anderen Schlauchleitungen
  • Verwendung bei Temperaturen von bis zu 80 °C (176 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.25 bis 0.375 Zoll
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit 6 bis 8 mm
Enthält Zwei Verbindungsstücke, ein Stecker und eine Buchse
Farbe White
Produkttyp Schnelltrennvorrichtung