Learn More
Bel-Art™ Rote Waschflaschen
Artikelnummer. 17416633
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Öffnung:
Eng
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Öffnung unitSize
17416633 250 ml Eng 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17416633 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F116500008
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die leuchtend rote Farbe hilft dabei, gefährliche Inhaltsstoffe auf einen Blick zu erkennen.
  • Polyethylen niedriger Dichte mit Polypropylenverschluss
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Rot
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Produkttyp Economy Spritzflasche
Chemical Label Leer
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar