Learn More
Bel-Art™ Reagent/Acid Pump Dispenser
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Squeeze the small plastic bottle to begin flow; press the pressure release button to immediately stop dispensing
- Fits many 5 pint (80 fl. oz.) acid bottles, 1/2 and 1 gallon jugs, 2.5 and 4 liter bottles, and similar bottles with GPS No. 38-430 or 38-400 threaded necks (not included)
- Two adapters provided for short necks
Spezifikation
Spezifikation
| Winkel | 45 degrees |
| Produkttyp | Reagent Dispenser |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | White |
| Kanäle | 1 |
| Material | Polyethylen |
| Volumen (metrisch) | 4 L |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgabe von gefährlichen Flüssigkeiten ohne Ausgießen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2,5, 4 l, 5 pt., 0,5 gal., 1 gal. Kannen und Flaschen |
| Enthält | Siphonschlauch, lang genug, um den Boden von 2,4 l-Säureflaschen zu erreichen |
| Mehr anzeigen |