Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ BOD Flaschengestell
Beskrivning
- Stapelbar zur Lagerung oder Kühlung, ermöglicht eine Höhe von 16,7 cm (6,56 in.). zwischen den Regalen
- Aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Biologische Flaschen (300 ml) |
| Material | Stahldraht |
| Positionen | 12 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Nicht steril |
| Abmessungen (L x B x H) | 24 x 32 x 18 cm (9.25 x 12.5 x 7.25 in.) |
| Länge (metrisch) | 24 cm |
| Visa mer |