Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
13 l
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kunststoffschalen aus korrosionsbeständigem Polypropylen.Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationsschalen aus Polypropylen verfügen über abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
- Ideal zum Sterilisieren von Geräten, Flaschen mit Agar, entionisiertem Wasser, Kochsalzlösung und anderen Reagenzien sowie zum sicheren Reinigen von Glasgeräten in Spülen
- Die Tabletts sind bei 121°C (250°F) dampfautoklavierbar
- Abdeckungen sind separat erhältlich
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 18 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 53.3 x 39.4 x 12.7 cm (20.3 x 15.5 x 5 in.) |
| Farbe | White |
| Höhe (metrisch) | 12.7 cm |
| Länge (metrisch) | 53.3 cm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Sterilisationswanne |
| Breite (metrisch) | 39.4 cm |
| Zur Verwendung mit | Abdeckung Sterilisationswanne, Katalog-Nr. 162590000 |
| Länge (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Mehr anzeigen |