Learn More
Bel-Art™ Messbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. 12342068 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12342068 2000 ml 1 Stück
12312068 250 ml 1 Stück
12322068 500 ml 1 Stück
12332068 1000 ml 1 Stück
12352068 3000 ml 1 Stück
12362068 5000 ml 1 Stück
15590986 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12342068 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F289920000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen, ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und mit gut gestalteten Ausgießern und großen Griffen ausgestattet.
  • In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
  • Die Modelle mit 5000 ml (5 l) und 10000 ml (10 l) Fassungsvermögen verfügen über einen überarbeiteten, geformten Griff für einen sichereren Halt sowie eine neu gestaltete Griffmulde am Boden zum leichteren Anheben.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 67,6 oz.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 5,3 in.
Oberer Durchmesser (metrisch) 13.2 cm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher
Höhe (angloamerikanisch) 8,1 in.
Höhe (metrisch) 20.5 cm
Schritten 100 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C
Typ Krug
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Gegossene Graduierungen
Modell Greif, niedrige Form