Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ PLUM™ Augenwaschstation mit Deckel für Notfälle
Artikelnummer. 12739706
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Eine 500 ml-Flasche Salen und eine 200 ml-Flasche pH-neutralisierende Lösung, Piktogrammanleitung, Spiegel und passformgenaue Becher für die Augen
Kapazität (metrisch):
500 und 200 ml
Spülzeit:
5 min/500 ml-Flasche und 2 min/200 ml-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Kapazität (metrisch) Spülzeit Packungsgröße
12739706 Eine 500 ml-Flasche Salen und eine 200 ml-Flasche pH-neutralisierende Lösung, Piktogrammanleitung, Spiegel und passformgenaue Becher für die Augen 500 und 200 ml 5 min/500 ml-Flasche und 2 min/200 ml-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12739706 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F248805003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SP Scienceware™ PLUM™ Notfallstationen für Augenspülungen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf schnelle, sichere und effektive Erste Hilfe bei Augen- und Hautverletzungen.
Geeignet für staubige und schmutzige Bereiche
  • Praktische, an der Wand montierbare Stationen
  • Die Flaschen sind steril befüllt und verschlossen und erfordern keine Wartung oder Reinigung
  • Stationen mit übersichtlichen Anweisungspiktogrammen
  • Flexible, formschlüssige Augenmuscheln für sanftes und effizientes Spülen
  • Lösungen nach Herstellungsdatum drei Jahre lagerfähig
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz. und 6.76 oz.
Kapazität (metrisch) 500 und 200 ml
Zertifizierung/Konformität ANSI Z358.1-2009, US-Bundesgesetzbuch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Arbeitsplätze mit hoher Verletzungsgefahr für die Augen durch Säuren oder Alkalien
Enthält Eine 500 ml-Flasche Salen und eine 200 ml-Flasche pH-neutralisierende Lösung, Piktogrammanleitung, Spiegel und passformgenaue Becher für die Augen
Mounting Wand
Produkttyp Doppel-Augenwaschstation mit Deckel
Spülzeit 5 min/500 ml-Flasche und 2 min/200 ml-Flasche
Sterilität Steril
Lagerungsbedingungen 5 °C bis 35 °C