Learn More
Bel-Art™ Kennzeichenleser
Beschreibung
- Zur Untersuchung von Zellen-Monolayer, Zellklonen und zur Zählung Virenplaques oder Bakterienkolonien
- Einfaches und sicheres Ablesen von Hämagglutinations-, Hämagglutinationshemmungs-, Hämolyse- und Agglutinationstests
- Transparentes Deck für die Ablage von Platten
- Der große, verstellbare Spiegel eignet sich perfekt für die Betrachtung der Plattenunterseite
- Die Spiegelvergrößerung ist 3 x-mal die tatsächliche Plattengröße
- Aus Polypropylen mit glasklarem Acryldeck zur Platzierung von Platten und Petrischalen
Hämagglutinations-, Hämagglutinationshemmungs-, Hämolyse- und Agglutinationstests
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotiterplattenlesegerät |
| Displaytyp | Keine |
| Vergrößerung | 3X |
| Material | Polypropylen, durchsichtiges Acryl-Deck aus Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hämagglutinations-, Hämagglutinationshemmungs-, Hämolyse- und Agglutinationstests |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten |