Learn More
Bel-Art™ F189820002 PETRISCHALEN-DISPENSER
Von oben beladbar, gibt unten jeweils eine Schale aus
Marke:  Bel-Art™ F18982-0002
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10747761
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus robustem ABS-Kunststoff
  • Offene Seiten zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Abmessungen: 3.5 B x8.25 H Zoll (9 x 21 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
15
8.25 x 3.5 x 8.25 Zoll (21 x 8.9 x 21 cm)
8.25 Zoll
3.5 Zoll
8.25 Zoll
ABS-Kunststoff
10.2 cm-Petrischalen
21 cm
8.9 cm
21 cm