Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ OdoClave™ Deodorant-Pads für Autoklaven
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Scent:
Kiefer
Kirsche
Nelke
Zitronengelb
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Grün
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
- Deodorant mit Wärmeabgabe funktioniert automatisch bei Autoklavtemperaturen
- Beutel öffnen und vor dem Autoklavieren in den Beutel legen
- Drei Jahre Haltbarkeit oder länger bei Lagerung in einem versiegelten Behälter
- 32 mm (1.75 Zoll); quadratisch
- Pads mit Dreifachstärke setzen dreimal so viel Deodorant frei wie herkömmliche Pads und kosten weniger als zwei herkömmliche Pads
Bestellinformation
Die quadratischen Pads sind in einer Größe von 1.25 Zoll (32 mm) mit Normalstärke oder 2.25 Zoll (5.7 cm) mit Extrastärke erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Autoclave Capsule |
| Color-coded | No |
| Form | Liquid |
| Scent | Kiefer |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Format | Pad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoclave |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: benzyl benzoate, terpineol, lavandin abrialis oil, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, cedarwood oil, be