Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ OdoClave™ Deodorant-Pads für Autoklaven
Artikelnummer. 11956072 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Scent:
Kiefer
Kirsche
Nelke
Zitronengelb
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Grün
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11956072
Marke: Bel-Art™ H131980001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
  • Deodorant mit Wärmeabgabe funktioniert automatisch bei Autoklavtemperaturen
  • Beutel öffnen und vor dem Autoklavieren in den Beutel legen
  • Drei Jahre Haltbarkeit oder länger bei Lagerung in einem versiegelten Behälter
  • 32 mm (1.75 Zoll); quadratisch
  • Pads mit Dreifachstärke setzen dreimal so viel Deodorant frei wie herkömmliche Pads und kosten weniger als zwei herkömmliche Pads
Bestellinformation
Die quadratischen Pads sind in einer Größe von 1.25 Zoll (32 mm) mit Normalstärke oder 2.25 Zoll (5.7 cm) mit Extrastärke erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Autoclave Capsule
Color-coded No
Form Liquid
Scent Kirsche
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Format Pad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoclave
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dipentene,(R)-p-mentha-1,8-diene, terpineol, lemon oil, orange terpenes, amyl cinnamal, 2,6-dimethyl