Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Offene Seiten optimieren den Einsatz in Brucheis oder Wasserbädern
Marke:  Bel-Art™ F18838-0005
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16484809
  • 36.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestelle aus gegossenem Polypropylen sinken im Wasserbad ab und neigen sich nicht
  • Die stapelbare kompakte Größe spart wertvollen Platz
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Die Gestelle werden flach geliefert: einfach zu montieren
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen für die gängigsten Röhrchengrößen. Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 Zoll (13 x 11 x 4.3 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
0.5 ml-Röhrchen
63
5.08 x 4.15 x 1.7 Zoll (12.8 x 10.5 x 4.3 cm)
5.08 Zoll
4.15 in.
1.7 in.
Autoklavierbar
Polypropylen
8/Karton
12.8 cm
10.5 cm
4.3 cm