Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Offene Seiten optimieren den Einsatz in Brucheis oder Wasserbädern
Marke: Bel-Art™ F18838-0015
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gestelle aus gegossenem Polypropylen sinken im Wasserbad ab und neigen sich nicht
- Die stapelbare kompakte Größe spart wertvollen Platz
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Die Gestelle werden flach geliefert: einfach zu montieren
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen für die gängigsten Röhrchengrößen. Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 Zoll (13 x 11 x 4.3 cm)
Spezifikation
Rack, Mikrozentrifugenröhrchen | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
42 | |
12.8 x 10.5 x 4.3 cm | |
5.08 Zoll | |
4.15 Zoll | |
1.7 Zoll |
Ja | |
Polypropylen | |
8/Karton | |
12,8 cm | |
10,5 cm | |
4,3 cm |