Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Griffgestelle
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Reagenzgläser hängen dort in jeder beliebigen Position, sogar umgekehrt
- Die kleinen Rückhaltefinger in den einzelnen Wells halten die einzelnen Röhrchen in Position. Dies ist besonders beim Dekantieren oder in einem Wasserbad nützlich.
- Aus autoklavierbarem Polypropylenguss, der im Wasserbad nach unten sinkt
- Die Seitenwände bieten Platz zum Beschriften und die Wells sind mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen
- Passend für die meisten automatisierten Probenahmevorrichtungen
- Stapelbar
- Einfache Montage: Einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell mit Griff |
| Array | 10 x 4 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | White |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 bis 20 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 40 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |