Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Enghalsspritzflaschen
Artikelnummer. p-3273741 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Verschlussgröße:
38 mm
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11724446
Marke: Bel-Art™ F116180032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spritzflaschen bieten Polypropylenverschlüsse in verschiedenen Farben für die schnelle und einfache Identifizierung des Inhalts auf einen Blick
  • Polyethylen niedriger Dichte
  • Per Sonderbestellung sind große Stückmengen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Naturfarben
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Economy Wash Bottle
Chemical Label Blank
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar