Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Minipet™ Pipettierer
Die chemische Beständigkeit von PTFE-Harz in einem selbstfüllenden, repetitiven Spritzenspender
Marke:  Bel-Art™ F37900-0100
Additional Details : CAS : 60669-69-4 Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043453
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über ein proprietäres 3-Wegeventil aus PTFE und Anschlüsse an einem Borosilikatglaszylinder
  • Der selbstverriegelnde PTFE-Kolben passt sich über den gesamten Volumenbereich der Spritze an, gibt die ursprüngliche Einstellung aber auch nach mehrmaligem Dispensieren nicht auf
  • Sicher für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln oder Säuren außer HF
  • Autoklavierbar und für Dispensiermedien und andere sterile Proben geeignet
  • Sobald der 18 Zoll lange (20.3 cm) PTFE-Füllschlauch in einen Flüssigkeitsbehälter eingesetzt wird, fließt das Reagenz durch ein geschlossenes System
  • Genauigkeit: ± 0.5 %
  • Der geformte Kunststoffgriff ist ergonomisch gestaltet, um Ermüdungserscheinungen des Bedieners bei längerer Verwendung zu minimieren
Bestellinformation
Komplett mit Füllschlauch und Senkgewicht.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.5 %
Dispensing Media and Other Sterile Samples
Pipette
PTFE 3-Wege-Rückschlagventil, teflonbeschichteter Kolben, ergonomischer Griff aus Polypropylen
Ja
1
10 ml
0.2 ml