Få mere at vide
Få mere at vide
Bel-Art™ MINIPET, PIPETTOR, AQUEOUS, 10ML,VE=1
Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisch):
10 ml
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
Zum Betrieb einfach das Füllrohr in einen Behälter legen, den Kolben aus Teflon™ für die Volumenabgabe drücken und zum Absaugen loslassen
- Chemikalienbeständig und kann mit nahezu jedem Lösungsmittel oder jeder Säure (außer HF) verwendet werden
- Ergonomischer Polypropylengriff für lange Einsatzzeiten
- Das Füllrohr kann verlängert werden, um eine größere Reichweite zu erreichen, was seine Vielseitigkeit erhöht
- Durch Drehen des Knopfes oben wird die Selbstsperrfunktion gesteuert, um eine genaue Reproduzierbarkeit der Dispensierung zu gewährleisten
- Wässrige Minipet Pipettierer sind autoklavierbar und können mit einem Luer-Lock-Verteiler für Multi-Well-Plattenarbeiten verwendet werden
- Reproduzierbarkeit der Dispensierung von ±0.5 % (±1 % für 30 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Genauigkeit | ± 0.5 % |
| Kompatible Spitzen | Luer Lock Tips |
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Microplate |
| Grifftyp | 2-Ring Handle |
| Material | Polypropylene |
| Modell | Minipet |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion