Learn More
Bel-Art™ BETA-BLOCK-SCHUTZBEHAELTER M. 13 VERT. F. 1,5ML GEFAESSE
Verhindert Betastrahlung.
Marke:  Bel-Art™ F24980-0001
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10293091
  • 70.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solider durchsichtiger Acrylblock mit 13 Wells (Durchmesser von 11 mm)
  • Wells bewahren 1.5 ml-Mikroprobenröhrchen in einzelnen Zellen auf
  • Mit der eng anliegenden Abdeckung ist Platz für Mikroröhrchen mit Klappdeckel
  • Blockt Betastrahlung einschließlich P-32, S-35 und C-14
  • Die Abschirmung gewährleistet einen sicheren Probentransport und spart Platz auf dem Labortisch
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtiger Acrylblock mit 13 Well
Mikroröhrchen-Betaschild
5,2 x 10,5 x 6,2 cm (2,0625 x 4,125 x 2,4375 in.)
Sicherer Probentransport
Acryl