Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrotrichter
Artikelnummer. p-3273622 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
0.6 cm
0.8 cm
Kapazität (metrisch):
5.2 ml
8.1 ml
15.7 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12324016
Marke: Bel-Art™ F146850035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Mikroarbeiten, Füllbüretten, Manometer und kleine Flaschen
  • Die Fülltrichter aus Polypropylen sind dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8.1 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 0.8 cm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 5.05 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Mikroarbeiten, Füllbüretten, Manometer und kleine Flaschen
Produkttyp Filling Funnel